4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR322007-25G
OR322007-100G
APOSOR322007-25GEA
255
SEK
APOSOR322007-25G
APOSOR322007-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Formel:
C₆H₈N₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006072 CAS nummer: 108-79-2 |