5-Bromoindan-2-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
OR321364-1G
OR321364-100MG
OR321364-250MG
APOSOR321364-1GEA
25275
SEK
APOSOR321364-1G
APOSOR321364-100MG
APOSOR321364-250MG
5-Bromoindan-2-ol 97%
5-Bromoindan-2-ol
Formel:
C₉H₉BrO MW: 213,0700 g/mol Smältpunkt: 115…117 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD12755975 CAS nummer: 862135-61-3 |