5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 1475 SEK
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈BrNO
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03906373
CAS nummer: 10102-94-0