1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR321004-25G OR321004-5G
APOSOR321004-25GEA 3025 SEK
APOSOR321004-25G APOSOR321004-5G
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Smältpunkt: 53…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055373
CAS nummer: 5411-50-7