5-Chloropicolinic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3205-25G OR3205-5G OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA 720 SEK
APOSOR3205-25G APOSOR3205-5G APOSOR3205-1G
5-Chloropicolinic acid 98%
5-Chloropicolinic acid
Formel: C₆H₄ClNO₂
Smältpunkt: 166…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114192
CAS nummer: 86873-60-1