5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(5-Bromothiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR32-1G OR32-100MG OR32-250MG
APOSOR32-1GEA 1775 SEK
APOSOR32-1G APOSOR32-100MG APOSOR32-250MG
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Smältpunkt: 167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00120516
CAS nummer: 166196-67-4