2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR3195-25G
OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA
5725
SEK
APOSOR3195-25G
APOSOR3195-5G
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
2-Bromobenzaldehyde oxime
Formel:
C₇H₆BrNO Smältpunkt: 102…104 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00082734 CAS nummer: 34158-72-0 |