3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3192-1G OR3192-5G
APOSOR3192-1GEA 1075 SEK
APOSOR3192-1G APOSOR3192-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₃NSi
Smältpunkt: 42…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09260494
CAS nummer: 190771-22-3