4-Methylbenzyl mercaptan 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: p-Xylene-α-thiol
OR31845-25ML OR31845-5ML
APOSOR31845-25MLEA 5575 SEK
APOSOR31845-25ML APOSOR31845-5ML
4-Methylbenzyl mercaptan 97%
4-Methylbenzyl mercaptan
Formel: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Smältpunkt: 116…118/35mm °C
Densitet: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039652
CAS nummer: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III