[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR318084-1G OR318084-10G OR318084-5G
APOSOR318084-1GEA 3475 SEK
APOSOR318084-1G APOSOR318084-10G APOSOR318084-5G
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol
Formel: C₈H₉NO₅S
Smältpunkt: 134…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06203102
CAS nummer: 773873-23-7