8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR318081-1G OR318081-5G OR318081-10G
APOSOR318081-1GEA 14200 SEK
APOSOR318081-1G APOSOR318081-5G APOSOR318081-10G
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine
Formel: C₈H₄BrClN₂
Smältpunkt: 128…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08567949
CAS nummer: 909649-12-3