2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR318064-1G OR318064-10G OR318064-5G
APOSOR318064-1GEA 4675 SEK
APOSOR318064-1G APOSOR318064-10G APOSOR318064-5G
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine 95+%
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine
Formel: C₉H₁₉N₃O
MW: 185,27 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258788
CAS nummer: 928003-92-3