Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR318037-1G OR318037-10G OR318037-5G
APOSOR318037-1GEA 2300 SEK
APOSOR318037-1G APOSOR318037-10G APOSOR318037-5G
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆N₂O₂S
Smältpunkt: 256…259 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203011
CAS nummer: 64951-09-3