5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR318031-1G OR318031-10G OR318031-5G
APOSOR318031-1GEA 1300 SEK
APOSOR318031-1G APOSOR318031-10G APOSOR318031-5G
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Smältpunkt: 110…113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03820046
CAS nummer: 35431-26-6