6-Aminochromen-2-one 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR318015-1G OR318015-25G OR318015-5G
APOSOR318015-1GEA 1075 SEK
APOSOR318015-1G APOSOR318015-25G APOSOR318015-5G
6-Aminochromen-2-one 95+%
6-Aminochromen-2-one
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00115435
CAS nummer: 14415-44-2