4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR318000-1G OR318000-10G OR318000-5G
APOSOR318000-1GEA 2475 SEK
APOSOR318000-1G APOSOR318000-10G APOSOR318000-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇ClN₂
Smältpunkt: 184…185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03647018
CAS nummer: 111016-47-8