1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 2175 SEK
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
1-Bromo-5-nitronaphthalene
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,0641 g/mol
Smältpunkt: 116…118 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156397
CAS nummer: 5328-76-7