1,6-Diiodohexane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3172-100G OR3172-25G
APOSOR3172-100GEA 0 SEK
APOSOR3172-100G APOSOR3172-25G
1,6-Diiodohexane 98%
1,6-Diiodohexane
Formel: C₆H₁₂I₂
Kokpunkt: 141…142 °C/10mmHg
Smältpunkt: 44478 °C
Densitet: 2,052 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001103
CAS nummer: 629-09-4
EINECS: 211-073-5