tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR317060-1G OR317060-5G
APOSOR317060-1GEA 260 SEK
APOSOR317060-1G APOSOR317060-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Smältpunkt: 120…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09751872
CAS nummer: 154748-49-9