5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR317007-1G OR317007-5G
APOSOR317007-1GEA 1025 SEK
APOSOR317007-1G APOSOR317007-5G
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Smältpunkt: 199…201 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01877574
CAS nummer: 175791-49-8