7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 7-Deazapurine, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317000-1G OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-1GEA 325 SEK
APOSOR317000-1G APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,1240 g/mol
Smältpunkt: 130…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234403
CAS nummer: 271-70-5