N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycinol
Leverantör: Apollo Scientific
OR316015-1G OR316015-25G OR316015-5G
APOSOR316015-1GEA 255 SEK
APOSOR316015-1G APOSOR316015-25G APOSOR316015-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycinol
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycinol
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00274206
CAS nummer: 117049-14-6