(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-(+)-1-Amino-1-phenyl-2-methoxyethane, (S)-2-Methoxy-1-phenylethanamine
OR316003-1G
OR316003-250MG
APOSOR316003-1GEA
3350
SEK
APOSOR316003-1G
APOSOR316003-250MG
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine
Formel:
C₉H₁₃NO MW: 151.2100 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01862273 CAS nummer: 91298-74-7 UN: 1760 ADR: 8 III |