2-Amino-4-bromophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR3159-100G OR3159-25G
APOSOR3159-100GEA 1325 SEK
APOSOR3159-100G APOSOR3159-25G
2-Amino-4-bromophenol 98%
2-Amino-4-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
Smältpunkt: 130…135 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00235171
CAS nummer: 40925-68-6