4-Phenylbenzyl bromide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-(Bromomethyl)biphenyl, 4-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl, p-(Bromomethyl)biphenyl
OR315762-10G OR315762-25G OR315762-5G
APOSOR315762-10GEA 975 SEK
APOSOR315762-10G APOSOR315762-25G APOSOR315762-5G
4-Phenylbenzyl bromide
4-Phenylbenzyl bromide
Formel: C₁₃H₁₁Br
MW: 247,13 g/mol
Kokpunkt: 140 °C/10mmHg
Smältpunkt: 83…86 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017869
CAS nummer: 2567-29-5
UN: 3261
ADR: 8,III