Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR315707-25G
OR315707-100G
OR315707-5G
APOSOR315707-25GEA
430
SEK
APOSOR315707-25G
APOSOR315707-100G
APOSOR315707-5G
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Formel:
C₃₆H₂₈OP₂ Smältpunkt: 184…186 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00233863 CAS nummer: 166330-10-5 |