Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR315578-1G OR315578-25G OR315578-5G
APOSOR315578-1GEA 255 SEK
APOSOR315578-1G APOSOR315578-25G APOSOR315578-5G
Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃
Kokpunkt: 86…90 °C/0,6mmHg
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09834114
CAS nummer: 87121-89-9