5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one hydrochloride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR315409-1G OR315409-5G
APOSOR315409-1GEA 635 SEK
APOSOR315409-1G APOSOR315409-5G
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one hydrochloride
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one hydrochloride
Formel: C₇H₁₀ClNOS
MW: 191,6800 g/mol
Smältpunkt: 210 °C (dec.)
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD11111130
CAS nummer: 115473-15-9