2-Bromotriphenylene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR315396-25G
OR315396-5G
OR315396-1G
APOSOR315396-25GEA
2550
SEK
APOSOR315396-25G
APOSOR315396-5G
APOSOR315396-1G
2-Bromotriphenylene 97%
2-Bromotriphenylene
Formel:
C₁₈H₁₁Br Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD16659043 CAS nummer: 19111-87-6 |