2-Bromo-9,10-anthraquinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
OR315395-25G OR315395-100G
APOSOR315395-25GEA 945 SEK
APOSOR315395-25G APOSOR315395-100G
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
Smältpunkt: 208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00474541
CAS nummer: 572-83-8