(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR315273-1G OR315273-5G OR315273-250MG
APOSOR315273-1GEA 2600 SEK
APOSOR315273-1G APOSOR315273-5G APOSOR315273-250MG
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formel: C₇H₁₀O₃
Smältpunkt: 43 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00078933
CAS nummer: 60410-16-4