4-Chloro-2-methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methoxy-4-chloropyridine
OR315215-1G OR315215-5G
APOSOR315215-1GEA 685 SEK
APOSOR315215-1G APOSOR315215-5G
4-Chloro-2-methoxypyridine
4-Chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Smältpunkt: 26 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06738656
CAS nummer: 72141-44-7