Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Leverantör: Apollo Scientific
OR315142-1G OR315142-5G
APOSOR315142-1GEA 1275 SEK
APOSOR315142-1G APOSOR315142-5G
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Formel: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234647
CAS nummer: 159326-68-8