5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR3151-25G OR3151-5G OR3151-500MG
APOSOR3151-25GEA 2350 SEK
APOSOR3151-25G APOSOR3151-5G APOSOR3151-500MG
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Formel: C₆H₆BrNO
Smältpunkt: 198…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03427664
CAS nummer: 164513-38-6