2-(Chloromethyl)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
OR315094-1G
OR315094-5G
OR315094-10G
APOSOR315094-1GEA
1700
SEK
APOSOR315094-1G
APOSOR315094-5G
APOSOR315094-10G
2-(Chloromethyl)pyrimidine
2-(Chloromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06796203 CAS nummer: 54198-88-8 |