3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine
OR315074-10G OR315074-1G OR315074-5G
APOSOR315074-10GEA 3475 SEK
APOSOR315074-10G APOSOR315074-1G APOSOR315074-5G
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0400 g/mol
Smältpunkt: 44…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05662394
CAS nummer: 135795-46-9