1-Isoquinolinol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
OR315042-100G OR315042-25G OR315042-5G
APOSOR315042-100GEA 4800 SEK
APOSOR315042-100G APOSOR315042-25G APOSOR315042-5G
1-Isoquinolinol
1-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Smältpunkt: 212…215 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006899
CAS nummer: 491-30-5