1-Chloroisoquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 1250 SEK
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Chloroisoquinoline
1-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Kokpunkt: 274…275 °C/768mmHg
Smältpunkt: 31…36 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00024134
CAS nummer: 19493-44-8