Pyrodruvsyra 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
OR315034-100G OR315034-500G OR315034-2.5KG
APOSOR315034-100GEA 1300 SEK
APOSOR315034-100G APOSOR315034-500G APOSOR315034-2.5KG
Pyrodruvsyra 98%
Pyrodruvsyra
Formel: C₃H₄O₃
Kokpunkt: 164…166 °C
Smältpunkt: 44541 °C
Densitet: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 83 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002585
CAS nummer: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II