2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR315029-1G OR315029-5G
APOSOR315029-1GEA 1750 SEK
APOSOR315029-1G APOSOR315029-5G
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₅N
MW: 265,3518 g/mol
Kokpunkt: 278…279 °C
Densitet: 1,636 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 65,56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03701543
CAS nummer: 69045-83-6