(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR315018-1G OR315018-5G OR315018-25G
APOSOR315018-1GEA 260 SEK
APOSOR315018-1G APOSOR315018-5G APOSOR315018-25G
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂S
Smältpunkt: 128…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095684
CAS nummer: 167316-27-0