3-Nitro-4-picoline 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR3148-25G OR3148-1G OR3148-5G
APOSOR3148-25GEA 1275 SEK
APOSOR3148-25G APOSOR3148-1G APOSOR3148-5G
3-Nitro-4-picoline 96%
3-Nitro-4-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
Kokpunkt: 238 °C
Smältpunkt: 24…28 °C
Densitet: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051829
CAS nummer: 5832-44-0