3-Cyano-4-methylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 175 SEK
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kokpunkt: 108…111 °C/20mmHg
Smältpunkt: 41…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234272
CAS nummer: 5444-01-9