5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
OR3145-25G OR3145-100G
APOSOR3145-25GEA 550 SEK
APOSOR3145-25G APOSOR3145-100G
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Smältpunkt: 155…161 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00460094
CAS nummer: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9