2-Amino-3-benzyloxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR3137-25G
OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA
480
SEK
APOSOR3137-25G
APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O Smältpunkt: 92…94 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006316 CAS nummer: 24016-03-3 EINECS: 245-983-9 |