9-Bromo-1-nonanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 9-Bromononan-1-ol
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 790 SEK
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Bromo-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Formel: C₉H₁₉BrO
MW: 223,15 g/mol
Kokpunkt: 125…126 °C/2mmHg
Smältpunkt: 33…35 °C
Flampunkt: 109 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00063348
CAS nummer: 55362-80-6