2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR313101-1G OR313101-250MG
APOSOR313101-1GEA 1775 SEK
APOSOR313101-1G APOSOR313101-250MG
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₅NO₂
Smältpunkt: 79…81 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03788455
CAS nummer: 188554-13-4