2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
OR313096-1G
OR313096-5G
OR313096-25G
APOSOR313096-1GEA
650
SEK
APOSOR313096-1G
APOSOR313096-5G
APOSOR313096-25G
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅ClO₂ MW: 156,57 g/mol Smältpunkt: 110,5…111.5 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07783652 CAS nummer: 7310-94-3 |