2-Formyl-5-methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR313046-250MG OR313046-1G
APOSOR313046-250MGEA 290 SEK
APOSOR313046-250MG APOSOR313046-1G
2-Formyl-5-methoxypyridine
2-Formyl-5-methoxypyridine
Formel: C₇H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234867
CAS nummer: 22187-96-8