3-Methylpyrrole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Methyl-1H-pyrrole
OR313041-1G OR313041-5G
APOSOR313041-1GEA 1500 SEK
APOSOR313041-1G APOSOR313041-5G
3-Methylpyrrole
3-Methylpyrrole
Formel: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Kokpunkt: 144 °C
Smältpunkt: –48 °C
Densitet: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083419
CAS nummer: 616-43-3
UN: 1993
ADR: 3,III